Beschreibung
- Bedeutende Informationen (Temperatur, Fahrtdauer, MIN/MAX, Akkustand und Alarme) werden jederzeit auf dem LCD-Display angezeigt
Einfache Anwendung mit nur einer Taste - Transportieren Sie Reagenzien, klinische Proben, Impfstoffe, Pharmazeutika und Lebensmittel sicher an jeden Ort
- Kompatibel mit TraceableGO oder TraceableLIVE Handy-Apps:
- Nach Beendigung des Wegs können Anwender die Daten exportieren
- Die App erkennt sofort, ob der Inhalt Bedingungen außerhalb der benutzerdefinierten Parameter aufweist
- Anzeigen, ob ein Alarm ausgelöst wurde
- Erstellen Sie einen sofortigen Datenbericht
- Das Gerät speichert bis zu 90 Alarmereignisse, zeichnet Messwerte standardmäßig einmal pro 5 Minuten auf oder der Anwender kann das Messintervall zwischen einer Minute und einmal alle 12 Stunden einstellen
- Protokolldauer ist227 Tage (7.5 Monate)
- TraceableGO™ Bluetooth-Geräte sind mit Alarmwerten vorprogrammiert
Spezifikation
Temperatur-Datenlogger | |
64.000 Messwerte, 7,5 Tage, 5-Minuten-Intervall | |
2 AAA | |
Akku, Wandhalterung, Traceable™ Bescheinigung | |
ISO 17025, NIST | |
Temperaturüberwachung | |
0,1 ° | |
-50°bis +70°C | |
2 in. | |
8.9 cm | |
0,8 Zoll | |
6 oz. |
Mehrzeiliger LCD | |
Hoch/niedrig | |
Bluetooth Datenprotokollier-Thermometer mit Flaschensonde | |
1 | |
Bluetooth | |
±0,3 °C | |
-58 bis +158 °F | |
8,9 x 2 x 5,1 cm | |
5.1 cm | |
3,5 Zoll | |
2 cm | |
0,17 kg |
Abo-Option für einen cloudbasierten TraceableLIVE™ Dienst zum Hochladen von Daten in die Cloud.