Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Ultrapräzises digitales Thermometer
Das hochgenaue Gerät ist für den jahrelangen zuverlässigen Einsatz selbst unter besonders anspruchsvollen Bedingungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 93679-46
Includes: Sonde, Kabel, Kunststoffkoffer, rückführbares Zertifikat und 9 V-Batterie; Computerausgang im Lieferumfang enthalten
Beschreibung
Dieses Präzisionsgerät ist auf zuverlässigen Betrieb über Jahre hinweg ausgelegt — selbst in den harschesten Umgebungen. Die ultragenauen Fisher Scientific™ Traceable™ Platinum Digitalthermometer sind mit einem Sensor aus Platin ausgestattet, der sich durch ein lineares Verhalten und hohe Genauigkeit über den gesamten Messbereich hinweg auszeichnet. Ideal für Lebensmittel, Pharmazeutika, Erdölprodukte, Abwässer, Gassysteme, Erdböden, Öfen und Elektronikfertigung.
- Zeigen Sie nach dem Dezimalpunkt eine, zwei oder drei signifikante Zahlen an
- Laden Sie die Daten zur weiteren Analyse auf den Computer herunter
- Enthält NIST-rückführbares Zertifikat von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1,27 cm | |
0,4 cm | |
5,5 in. | |
Platinsonde, Kabel, Möglichkeit zum Anschluss an den Computer (Softwarepaket muss separat bestellt werden), Transportkoffer aus Kunststoff, Batterien und Rückführbarkeitszertifikat | |
1 Zoll | |
304.8 cm | |
Platin, Edelstahl | |
Bullet Sonde | |
8 oz. | |
3,5 in. | |
392 °F | |
-148 °F | |
-100.000 ° bis +200.000 °C | |
Digital-LCD |
0,5 in. | |
0,16 in. | |
Zur Messung der Temperatur in Gassystemen, Reagenzien, chemischen Lösungen, Böden, Wasserbädern, Öfen, Inkubatoren, Pharmazeutika, Nahrungsmitteln und Abwässern | |
13.97 cm | |
120 Zoll | |
29.21 cm | |
2.54 cm | |
Bullet™ Sonde | |
0.0001°C | |
226.7 g | |
11,5 in. | |
200 °C | |
-100 °C | |
±0,05 °C | |
8,89 cm |