Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Thermometer für Ultratieftemperaturen mit USB-Datenprotokollierung für Kühl- und Tiefkühlgeräte
Datenprotokollierthermometer, das in 21 CFR 11-Umgebungen verwendet werden kann
Marke: Fisherbrand™ 93679-86
201.79 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21757" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Datenprotokollierthermometer, das in 21 CFR 11-Umgebungen verwendet werden kann
Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™ Datenprotokollierthermometer können in 21 CFR -Umgebungen verwendet werden. Das hochpräzise Thermometer erfasst einen Temperaturbereich von -90 bis 105 °C, besitzt eine Auflösung von 0,01 °C und weist eine Genauigkeit von ±0,25 °C über den gesamten Temperaturbereich auf. Ideal für die Überwachung von Temperaturen in Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren.
- Datenprotokollierthermometer mit festen Zeitintervallen von einer Minute
- Erfüllt die aktuellen CDC-Vorgaben zur Lagerung und Überwachung von Impfstoffen
- Kann in 21CFR 11-Umgebungen verwendet werden, Rohdaten sind gesperrt und können an der Basiseinheit nicht gelöscht oder geändert werden
- Speichert bis zu zehn eindeutige Alarmereignisse
- Kann über 1 Millionen Temperaturbeobachtungen speichern
- Problemloses Abrufen von Daten; das Gerät kann während des Herunterladens und der Analyse von Daten weiterhin verwendet werden
- Statusanzeigen: Akku schwach, Speicher voll, USB-Datenübertragung und aktiver Alarmzustand
- Rückführbar auf NIST für Genauigkeit
- Stoßfestes, chemikalienbeständiges ABS-Kunststoffgehäuse mit Abmessungen von 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 in.)
- Gewicht: 5 oz.
Hoch/Niedrig-Alarme und Zeit-/Datumsstempel
- Die Funktion zur Alarmverfolgung speichert jedes Alarmereignis im Speicher, und gibt genau an, wann der Alarmzustand eingetreten ist sowie wann das Gerät wieder in den Normalbereich zurückgekehrt ist
- Die Alarmstatusanzeigen umfassen optische LEDs, akustische Alarme und blinkende LCD-Segmente
- Es können Daten für bis zu zehn verschiedene Alarmereignisse abgerufen werden, wobei das aktuellste Ereignis auf dem Display angezeigt wird.
USB-Datenübertragung
- Die völlig neue Funktion ermöglicht die Übertragung der aufgezeichneten Daten (CSV-Datei) vom Thermometer auf den PC oder Mac™ über ein USB-Flash-Laufwerk (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Für die Computerschnittstelle ist keine Software erforderlich
- Jedes Thermometer verfügt über eine eindeutige ID, die es ermöglicht, mehrere Geräte am gleichen Standort zu verwenden.
- Rohdaten auf dem Gerät können nicht überschrieben oder geändert werden
- Wenn 95 % des Speichers voll ist, leuchtet die Anzeigeleuchte auf
Datenprotokollierungs-Merkmale
- Kann in Umgebungen verwendet werden, die 21CFR 11-Konformität erfordern
- Das Thermometer protokolliert zwei Jahre Beobachtungen mit einem einminütigen Protokollierungsintervall
- Das Gerät stoppt die Aufzeichnung, wenn der Speicher voll ist, und überschreibt die aufgezeichneten Daten nicht
- Daten können nach dem Speichern nicht mehr aus dem Speicher gelöscht werden
Spezifikationen
- Temperaturbereich: -90 bis 105 °C (-4 bis 221 °F)
- Temperaturauflösung: 0,01 °
- Genauigkeit: ± 0,2 °C
- Kalibrierpunkte: -80 °C, -40 °C, 0 °C und 100 °C
- Teilenummer 15-079-622 enthält (1) 316 Edelstahl-Sonde mit Platin-RTD-Sensor
- Teilenummer 15-079-623 enthält (2) 316 Edelstahl-Sonden mit Platinum RTD-Sensoren
Spezifikation
Temperatur-Datenlogger | |
Kalibriert | |
USB | |
Platinum RTD, temperaturgepufferter Flaschen-Sensor | |
-90 bis 105°C (-130 bis 221°F) | |
-130°F to 221°F |
LCD | |
Optische LED, akustische Warnung, blinkendes LCD-Segment, Akustisch, Blinkendes LCD-Segment | |
Memory-Loc, 2 Sonden | |
±0.2°C | |
0,01 ° | |
-90°C bis +105°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto