Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ LN2 Excursions-Trac™ Thermometer mit Datenprotokollierung
Flüssigstickstoff-Thermometer mit USB-Datenprotokollierung und anwenderdefinierten Zeitintervallen.
407.00 CHF
Spezifikation
Typ | Temperatur-Datenlogger |
---|---|
Datenspeicher | 525.600 Punkte |
Kalibrierung | −196°C, −80°C, 0°C und +100°C |
Alarmtypen | Hoch/niedrig, Außerhalb des zulässigen Bereichs |
Akkutyp | 2 AAA |
Beschreibung
Liquid Nitrogen USB datalogging thermometer with user-defined time intervals.
Temperaturüberwachung von flüssigem Stickstoff
- Speicherkapazität von 525.500 Temperaturmessungen
- 4 Kalibrierpunkte (–196 °C, –80 °C, 0 °C und +100 °C)
- Bereich: –200 °C bis +105 °C (–328 °F bis +221 °F)
- Genauigkeit von ± 0,25 °C über den gesamten Temperaturbereich
- Auflösung von 0,01°
- Überwacht die Messwerte über einen beliebigen Zeitraum
Hi/Lo-Alarme und Zeit-/Datumsstempel
Die Alarmnachverfolgungsfunktion speichert jedes Alarmereignis mit genauen Angaben zum Alarmzustand und wann das Gerät wieder in den Normalbereich zurückgekehrt ist. Die Alarmstatusanzeigen umfassen optische LEDs, akustische Alarme und blinkende LCD-Segmente. Es können Daten für bis zu 10 verschiedene Alarmereignisse abgerufen werden, wobei das aktuellste Ereignis auf dem Display angezeigt wird.
Smart-Alarm™ Signale außerhalb des Bereichs
Wenn ein Messwert außerhalb des Bereichs erfasst wird, wird der Smart-Alarm™ ausgelöst. Smart-Alarm™ verfügt über optische und akustische Signale, die kontinuierlich bis zur Bestätigung ausgegeben werden, auch wenn der Parameter wieder in den Normalbereich zurückkehrt.
USB-Datenübertragung
Mit dieser Flüssigstickstoff-Temperaturüberwachung können aufgezeichnete Daten im CSV-Format mit einem USB-Flash-Laufwerk (nicht im Lieferumfang enthalten) vom Thermometer auf einen PC/Mac übertragen werden. Für dieses Thermometer ist keine spezielle Software erforderlich, und die Daten können aus dem Speicher gelöscht werden. Jedes Gerät verfügt über eine eindeutige ID, die es ermöglicht, mehrere Geräte am gleichen Standort zu verwenden.
Datenprotokollierungsfunktionen
Überwachung der Messwerte über Nacht, an Wochenenden oder für einen beliebigen Zeitraum mit rollendem Datenprotokoll. Anwenderdefiniertes Datenprotokollierungsintervall von einer Messung/Minute bis zu einer Messung/24 Stunden. Die Speicherkapazität reicht für die Daten eines Jahres bei Verwendung des 1-minütigen Intervalls und länger bei größeren Intervallen.
Hochpräzise und zuverlässig
Das hochpräzise Thermometer erfasst einen Temperaturbereich von –200 bis +105 °C, besitzt eine Auflösung von 0,01 und weist eine Genauigkeit von ± 0,25 °C über den gesamten Temperaturbereich auf.
Traceable™ Bescheinigung
Mehrpunktkalibration auf einer individuell nummerierten Traceable™ Bescheinigung, die die Genauigkeit unseres ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) zertifizierten, von A2LA akkreditierten Kalibrierungslabors gewährleistet. Zeigt die Rückverfolgbarkeit von Messungen auf die SI-Einheiten über NIST oder andere anerkannte nationale Messinstitute (NMI) an, die das CIPM-Abkommen über gegenseitige Anerkennung unterzeichnet haben. Das stoßfeste, chemisch beständige ABS-Kunststoffgehäuse ist 2 3/4 x 4 1/4 x 3/4 Zoll (6,96 x 10,80 x 1,91 cm) groß. Das Gewicht beträgt 5 Unzen (141,75 g). Im Lieferumfang enthalten: Edelstahlsonde, Ständer, Velcro™, Magnetstreifen, Wandhalterung, Traceable™ Bescheinigung und Batterien.
Spezifikation
Temperatur-Datenlogger | |
−196°C, −80°C, 0°C und +100°C | |
2 AAA | |
0,01 | |
− 200 bis 105 °C |
525.600 Punkte | |
Hoch/niedrig, Außerhalb des zulässigen Bereichs | |
± 0.25°C | |
-328°F to +221°F |