Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Vierkanal-Timer
Der kalibrierte Timer und die digitale Uhr sind dank der Klemm-, Magnet- und Tischkonfigurationen mit anpassbarem Sichtwinkel immer griffbereit.
Marke: Fisherbrand™ 5600017
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das ergonomische Design bietet einen optimalen Blickwinkel, einfache Bedienung und erhöhte Stabilität auf dem Tisch
- Der integrierte antimikrobielle Schutz sorgt für ein sauberes, hygienisches Produkt
- Große, taktile Tasten sind auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
- Dieser Timer verfügt über 4 Kanäle, um mehrere Ereignisse auf einmal und die digitale Standarduhrfunktion einzustellen
- Einhaltung von Vorschriften: NIST Traceable® Bescheinigung von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01) ist im Lieferumfang enthalten
- Wiederkehrende und sich wiederholende Aufgaben können dank der integrierten Speicherfunktion, die das Display auf die zuvor programmierte Countdown-Zeit zurücksetzt, schnell und einfach erledigt werden
- Verpassen Sie nie Ihr Stichwort mit extra lauten Alarmen, die 1 ganze Minute lang ertönen
Spezifikation
4-Kanal-Timer | |
Akustisch | |
1 s | |
Nach oben oder unten | |
1,5 V-Knopfzelle | |
7,6 cm | |
Timer, Batterie, Kurzanleitung und Traceable™ Bescheinigung |
99 h 59 min 59 s | |
0,0001 | |
LCD-Anzeige | |
4 | |
3 in. | |
2,8 cm | |
NIST |