Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Wechselstromadapter
Der Traceable™ Wechselstromadapter vereinfacht die Verwendung von Thermometern und Hygrometern
Marke: Fisherbrand™ 93675-67
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhöhen Sie die Anwenderfreundlichkeit von Traceable™ Produkten
- Vermeiden Sie teure Batteriewechsel mit einem universellen Ladegerät
Spezifikation
Traceable Wissenschaftsthermometer | |
Kabel- und Steckerset | |
0,18 kg | |
Traceable Wissenschaftsthermometer 90080-09, 37804-06 und 37804-07 | |
100/240 V |
4,572 cm | |
8,4 cm | |
Universal-/internationaler Netzadapter | |
6,858 cm | |
50/60 Hz |