Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC-Säulen
Wählen Sie diese gering-blutende, hoch polare Säule, die für FAME-Analysen optimiert ist, für die Trennung von cis-/trans-Isomeren von FAMEs mit unterschiedlichen Sättigungsgraden.
Marke:  Thermo Scientific™ 260M141P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10497524
  • 647.04 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC-Säulen zur Trennung von cis-/trans-Isomeren und Fettsäuremethylestern (fatty acid methyl esters, FAMEs) mit unterschiedlichen Sättigungsgraden. Die TRACE TR-FAME Säule ist eine auf Cyanopropylphenyl basierende Phase speziell für die Trennung von FAMEs. Sie ist außerdem für alle Anwendungen geeignet, die eine hoch polare Säule für die MS-Detektion erfordern.
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit
  • Geringes Säulenbluten bei MS auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit für schwierige Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
  • Polare Phase, 70 % Cyanopropyl-Polysilphenylensiloxan
  • Betriebstemperatur höher als bei anderen Säulen
Anwendungen:
  • FAMEs
  • FAMEs cis/trans-Isomere
Empfohlene Anwendungen:
  • FAMEs
Ähnlich:
  • DB-23
  • BPX70
  • Rtx™-2330
  • SP™-2330
  • CP-Sil 88
  • SP™-2380
  • HP-23
  • VF-23 ms
  • 007-23
  • AT™-Silar
  • PE-23
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250/260 °C
0,22 mm
Trace™ TR-FAME
0,25 μm
Polar
0,22 mm
TRACE
GC/MS für die Analyse von Fettsäuremethylestern (FAMEs), GC/MS für die Analyse von FAME-cis/trans-Isomeren
30 m
Bacteroides fragilis; ATCC 25285
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.