Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS GC-Säulen
Verwenden Sie diese unpolare Trennsäule mit geringem Säulenbluten für GC/MS-Umweltanalysen, die hohe Temperaturen und eine inerte Phase erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ 260B154P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10455363
  • 1152.74 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS Säule mit geringem Säulenbluten und Betriebstemperaturen von maximal 340 bis 360 °C eignet sich ideal für alle GC/MS-Anwendungen. Die Säule eignet sich besonders für Anwendungen wie GC/MS-Umweltanalysen, die eine inerte Phase bei hohen Temperaturen erfordern.
Für hervorragendes Leistungsverhalten:
  • Unpolare Phase, 100 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Hohe Betriebstemperatur
  • Inerte Phase für Umweltanalysen geeignet
Anwendungen:
  • Chloriert und nitroaromatische Verbindungen
  • GC/MS-Umweltanalysen
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit:
  • Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Empfohlen für:
  • Phthalate
  • Polymere
  • Rückgewinnbare Gesamt-Erdölkohlenwasserstoffe (TRPHs)
  • Alternative Anwendungen:
  • Chlorierte Aromaten
  • Organische Chlorpestizide
  • Organische Phosphorpestizide
  • PAKs
  • Paraffine
  • Polywachs
  • Pyrethroide
  • Schwerflüchtige Verbindungen
  • Xylole
Ähnlich:
  • DB-1
  • DB-Petro
  • BP1
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Rtx™-1
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • SPB™-1 Schwefel
  • Petrocol™ DH
  • CP-Sil 5CB
  • RSL-150
  • RSL-160
  • ZB-1
  • CB-1
  • OV™-1
  • PE-1
  • 007-1(MS)
  • SP™-2100
  • SE-30
  • RH-1
  • CC-1
  • CP-Sil 5CB MS
  • VF-1ms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
340/360 °C
0,25 mm
Trace™ TR-1 MS
Umweltanalytik, GC/MS-Umweltanalysen
60 m
60 m x 0,25 mm x 0,25 µm
0,25 mm
TRACE
G1, G2, G38
0,25 μm
Nichtpolar