Learn More
Spurenmetalle 3 für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
201.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Spurenmetall-Standard 3 |
---|---|
Namenshinweis | Kontrollstandard für Grundwasser- und Abwasserverschmutzung |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Ba | 500μg/ml |
Ca | 500μg/ml |
Mo | 500μg/ml |
Na | 500μg/ml |
K | 100μg/ml |
Mg | 100 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spurenmetall-Standard 3 | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Komponenten in 2 % HNO3: Ba •500μ g/ml Ca •500μ g/ml Mg •100μ g/ml Mo •500 μg/ml K •100μ g/ml Na •500μ g/ml |
Kontrollstandard für Grundwasser- und Abwasserverschmutzung | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Umwelt | |
2 % HNO3 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'dotInformation' : Gefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Trace Metals III
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch