Learn More
Spurenmetalle 2 für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beschreibung
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Sb | 20μg/ml |
Tl | 20μg/ml |
Ag | 10 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Spurenmetalle 2 |
Namenshinweis | Kontrollstandard für Grundwasser- und Abwasserverschmutzung |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Menge | 125 ml |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Güte | Umwelt |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Komponenten in 2 % HNO3: Sb •20 μg/ml Ag •10μ g/ml Tl •20 μg/ml |
Lösungsmittel oder Matrix | 2 % HNO3 |
Produkt nur für den Laborgebrauch