Learn More
Spurenmetall-Standards für die Umweltanalyse, Set von 3, SPEX CertiPrep™
Kontrollstandards für Spurenmetalle zur Boden- und Abwasserverschmutzung mit Quecksilber für AA & ICP, 125 mL, SPEX CertiPrep™. Zertifiziert gemäß ISO 34-Leitfaden, zertifizierte NIST-Traceable-Referenzmaterialien. Wird mit umfassendem Analysenzertifikat geliefert.
Marke:  SPEX Certiprep TM-SET
Artikelnummer. 15678335
  • 506.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
  • Spurenmetalle
  • 125 ml Volumen
  • Enthält Quecksilber
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Spurenmetalle
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Umwelt
Satz von 3 Kontrollstandard für Grundwasser- und Abwasserverschmutzung
3 x 125 ml
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Sonderangebote
Produkt nur für den Laborgebrauch