Learn More
Spurenmetall-Standards ohne Quecksilber für die Umweltanalyse, Set von 3SPEX CertiPrep™
Kontrollstandards für Spurenmetalle zur Boden- und Abwasserverschmutzung ohne Quecksilber für AA & ICP, 125 mL, SPEX CertiPrep™. Zertifiziert gemäß ISO 34-Leitfaden, zertifizierte NIST-Traceable-Referenzmaterialien. Wird mit umfassendem Analysenzertifikat geliefert.
Marke: SPEX Certiprep TM-SETN
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
- Spurenmetalle
- 125 ml Volumen
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spurenmetalle ohne Quecksilber | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Umwelt |
Satz von 3 Kontrollstandard für Grundwasser- und Abwasserverschmutzung | |
3 x 125 ml | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Produkt nur für den Laborgebrauch