Learn More
Kartell™ Kristallklare Messkolben aus PMP (TPX™) mit Schraubverschluss
Für die präzise Messung von Volumina einer Flüssigkeit. Der Kartell™ (TPX™) PMP Messkolben mit Schraubverschluss wird für Verdünnungen und die Herstellung chemischer Lösungen verwendet.
216.00 CHF - 284.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Kristallklar |
---|---|
Material | PMP |
Enthält | Schraubverschluss |
Flaschenhalstyp | Gehäuse GL18 |
Autoklavierbar | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10033111
|
Kartell™
0249000 |
50 ml |
284.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10600742
|
Kartell™
0249200 |
250 ml |
216.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kein Meniskus, einfache, endgültige Messwerte
- Gravimetrisch kalibriert auf 20 °C
- Dicke Wände verhindern Verzerrungen.
- Dünne Hälse sorgen für präzise endgültige Messwerte.
- Autoklavierbar bis zu 170 °C
- Chemisch reiner als Glas und nicht chemisch absorbierend
- Nicht benetzbar
- Mit Schraubverschluss
Spezifikation
Kristallklar | |
Schraubverschluss | |
Ja |
PMP | |
Gehäuse GL18 | |
Schraubverschluss |