Learn More
TPPB, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30000864
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
TPPB, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30000864
1 mg
Click to view available options
Menge:
1 mg
Artikelnummer. 30000864
Marke: Tocris Bioscience 5343/1
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
High affinity PKC activator; also APP modulator
High affinity protein kinase C activator (Ki =11.9 nM). Induces differentiation of hESCs into Pdx-1 expressing pancreatic progenitor cells. Also enhances secretion of amyloid precursor protein. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2E,4E)-N-[(2S,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-2-(1-methylethyl)-3-oxo-1,4-benz
CAS 497259-23-1
Hinweise zur Reinheitsqualität >98%
Summenformel C27H30F3N3O3
Strukturformel C27H30F3N3O3
Menge 1 mg
Synonym tppb, alpha-app modulator, 2s,5s-e,e-8-5-4-trifluoromethyl phenyl-2,4-pentadienoylamino benzolactam, 2e,4e-n-2s,5s-1,2,3,4,5,6-hexahydro-5-hydroxymethyl-1-methyl-2-1-methylethyl-3-oxo-1,4-benzodiazocin-8-yl-5-4-trifluoromethyl phenyl-2,4-pentadienamide, 2e,4e-n-2s,5s-5-hydroxymethyl-2-isopropyl-1-methyl-3-oxo-2,4,5,6-tetrahydro-1,4-benzodiazocin-8-yl-5-4-trifluoromethyl phenyl penta-2,4-dienamide, 5-4-trifluoromethyl-phenyl-penta-2,4-dienoic acid 5-hydroxymethyl-2-isopropyl-1-methyl-3-oxo-1,2,3,4,5,6-hexahydro-benzo e 1,4 diazocin-8-yl-amide
Löslichkeitsinformationen Soluble to 50mM in DMSO
InChI-Schlüssel WOLVEMPZUIFSII-IHHOKICGSA-N
SMILES CC(C)C1C(=O)NC(CC2=C(N1C)C=CC(=C2)NC(=O)C=CC=CC3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F)CO
IUPAC-Name (2E,4E)-N-[(2S,5S)-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-oxo-2-propan-2-yl-2,4,5,6-tetrahydro-1,4-benzodiazocin-8-yl]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]penta-2,4-dienamide
Molekulargewicht (g/mol) 501.55
PubChem CID 9935767
Formelmasse 501.54
Physikalische Form Solid
Name des Produkts
TPPB, Tocris Bioscience™ >