Learn More
TPL 10 Trace-Modell-Pufferlösung pH 10,1, WTW™
Click to view available options
Menge:
250 ml
Verpackung:
Flasche
Beschreibung
- pH-Puffer von WTW, der präzise und rückführbar auf PTB/NIST ist, in einer Großpackung von 250 ml
- Ungeöffnet bis zu 3 Jahre lang haltbar
- Sparsam im Gebrauch
- Einfachste Handhabung durch Dosiergerät
- Puffer 10.0 eignet sich weiterhin nur für inoLab™ Geräte der Serien 1, 2, 3, tragbare Messgeräte 3xx sowie verschiedene andere ältere Geräte.
- Moderne technische Pufferlösung ist rückführbar auf NIST (National Institute of Standards and Technology (Nationales Institut für Normung und Technologie), USA)
- Genauigkeit beträgt ±0,03 pH
Spezifikation
Spezifikation
pH | 10.1 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 250 ml |
Verpackung | Flasche |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |