Learn More
Ansell TouchNTuff™ gepuderte Einweghandschuhe aus Nitril, grün
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Beschreibung
- Dreifache Beständigkeit gegen Durchstechen im Vergleich zu Handschuhen aus Naturlatex oder Vinyl
- Außergewöhnlich weiches Gefühl
- Gerollte Stulpen, Dicke auf der Handfläche 0.12 mm
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Kategorie III, EN374, TouchNTuff™ wurde auf seine antistatischen Eigenschaften getestet (EN 1149-1 und 1149-3) und erfüllt die Anforderungen nach EN 1149-5, EN 420 EN 374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, Europäische Verordnung 1935/2004 |
Farbe | Grün |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Palm Thickness (Metric) | 0.12 mm |
Gepudert | Gepudert |
Produkttyp | Nitrilhandschuhe |
Größe | S |