missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell TouchNTuff™ 93-700 Sterile Disposable Nitrile Cleanroom Glove
Click to view available options
Größe: Extraklein
Beschreibung
- An affordable, sterile nitrile glove that delivers superior protection and durability without compromising comfort
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | ASTM D6978|Category III|CE 0493|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 421:2010|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|Food Type: Rubber|ISO 13485|ISO 14001|UKCA 0321 |
Chlorinated | Yes |
Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | Nein |
AQL | 1.5 |
Farbe | Green |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur