Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 93-250 Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 15579461
Click to view available options
Größe:
5.5, 6
6.5, 7
7,5, 8
8.5, 9
9.5, 10
Die TouchNTuff™ 93-250 Handschuhe mit Ansell GRIP Technology™ bestechen durch hochwertige Tastsensibilität und Spritzschutz und verringern außerdem die Handermüdung durch weniger Belastung. Unabhängig vom Anwendungsbereich wird dank geringerer Belastung und stärkerer Kontrolle eine höhere Produktivität unter trockenen, nassen und öligen Bedingungen gewährleistet.
  • Minimiert die zum Erfassen trockener, nasser oder öliger Objekte erforderliche Kraft, was die Ermüdung von Hand und Arm verringert und Beweglichkeit, Sicherheit und Produktivität verbessert
  • Proprietäre Formulierung mit Nitril bietet Komfort für lange Tragezeiten
  • Hohe Zugfestigkeit und 3 mal höhere Durchstichfestigkeit als Latex- oder PVC-Einwegprodukte
  • Über längere Zeiträume als andere Einweghandschuhe aus Nitril gegen verschiedene Industriechemikalien beständig
  • Enthält keine Naturkautschuk-Proteine und schützt daher vor Typ I-Hautallergien
  • Keine Übertragung von Silikonverunreinigungen auf die Kontaktfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe 6.5, 7
Dicke (angloamerikanisch) 5,5 mil
Dicke (metrisch) 0,14mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Modell 93-250_6.5-7
Zugfestigkeit 14 MPa