Learn More
Ansell TouchNTuff™ 83-500 Serie Handschuhe aus Polyisopren, weiß
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
- Puderfreie, chlorierte Innenseite
- Aufgerolltes Bündchen
- Handspezifisch
- Glatte Oberfläche
- Polyisopren
- Weiß
Spezifikation
Spezifikation
Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Produkttyp | Reinraumhandschuhe |
Größe | 8 |
Sterilität | Steril |
Dicke (metrisch) | 0,21 mm |
Art der Handschuhstulpe | Rollrand |
Modell | 835008 |
Menge | 200 Paare |
Beständig gegen | Spritzwasserbeständigkeit |