Learn More
Standard für organischen Gesamtkohlenstoff (TOC) 5 ppm, Reagecon
BIOPHARMA
Hergestellt aus hochreinen Rohstoffen und geeignet für die Kalibrierung einer Vielzahl von TOC-Analysatoren mit hoher Genauigkeit
Marke:  Reagecon TOC5
Artikelnummer. 11536633
  • 96.60 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Referenzstandard für gesamten organischen Kohlenstoff (TOC), Referenzmaterial für gesamten organischen Kohlenstoff (TOC).
  • Unabhängig, rückführbar und zertifiziert.
  • Präsentiert in einer speziell gereinigten und ausgelaugten Braunglasflasche.
  • Gravimetrisch auf Gewichts-/Volumenbasis bis zur Angabe von ± 2 % vorbereitet und zertifiziert.
  • Reagecon verfügt über eine IEC/ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen und Pipetten (INAB Ref: 265C).
  • Die daraus resultierenden Gerätekalibrierungszertifikate werden gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
  • Die Konzentration dieses Standards wird mit einem hochleistungsfähigen kalibrierten Gesamtkohlenstoffanalysator (TOC-Instrument) überprüft.
  • Die Kalibrierung des TOC-Geräts wird mit einem hochreinen ISO-Guide 34-akkreditierten TOC-Standard abgeschlossen, der dem TOC-Konzentrationswert dieses Produkts ähnelt.
Spezifikation
Spezifikation
Genauigkeit ± 2 %, Matrix: Wasser (H2O)
Bernsteinfarbene Glasflasche
TOC-Analyse
5 ppm
500 ml