Learn More
Palintest™ Test für freies Chlor/Gesamtchlor
Mit der Bereitstellung eines kostengünstigen Ansatzes für Wassertests für Anwendungen wie Aquarienüberwachung und die Überwachung von häuslicher und professioneller Wasseraufbereitung, eignen sich die Kits ideal für die Integration in solche Systeme oder für die Vermarktung an Anwender solcher Geräte.
Marke:  Palintest™ PK011
Artikelnummer. 11948936
  • 58.35 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die in einer praktischen Box verpackten Pocket Kits enthalten Reagenzien und sämtliches Zubehör, das für die einfache visuelle Prüfung von Parametern von Ammoniak bis Zink erforderlich ist
  • Bereitstellung eines kostengünstigen Ansatzes für Wassertests für Anwendungen wie Aquarienüberwachung und die Überwachung von häuslicher und professioneller Wasseraufbereitung 
  • Die Pocket Kits basieren alle auf Tablettenreagenzien und visuellen Farbvergleichen oder Farbwechselverfahren
  • Diese kostengünstigen Kits sind für Unternehmen von besonderem Interesse, die Wasseraufbereitungssysteme für private oder industrielle Anwender vertreiben
  • Die Kits eignen sich besonders für die Integration in solche Systeme oder für die Vermarktung an Anwender solcher Geräte
Spezifikation
Spezifikation
50 pro Packung
0 bis 2 mg/l
50 Tests
Test für freies Chlor/Gesamtchlor