Learn More
Standard für Gesamtbasenzahl, ASTM D2896 (Nennwert: 15,17 mg KOH/g), 3 x 50 g, Paragon Scientific™
Speziell für die Verifizierung von Analysegeräten hergestellt, die zur Bestimmung der Basiszahl mittels potentiometrischer Titration verwendet werden. Jeder Standard ist in strikter Übereinstimmung mit internationalen Prüfmethodenprotokollen, ASTM D2896/IP 276 zertifiziert.
Marke: Paragon Scientific TBN15/3
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Basenzahl (TBN) geprüft und zertifiziert gemäß ASTM D2896/IP 276
- Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
- Vollständig rückführbar auf internationale Standards und minimale Unsicherheiten für maximale Datengenauigkeit
- Wird in der Regel bei der Analyse von Altölen und Schmierstoffen verwendet, ist jedoch nicht darauf beschränkt
- Lieferung als Einzelpackung oder als Dreifachpackung
- Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
- Hergestellt in Großbritannien
- 24 Monate Haltbarkeit
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.