Learn More
Standard für Gesamtsäurezahl, ASTM D664 (Nennwert: 2,93 mg KOH/g), 3 x 50 g, Paragon Scientific™
Speziell für die Verifizierung von Analysegeräten hergestellt, die zur Bestimmung der Säurezahl mittels potentiometrischer Titration verwendet werden. Jeder Standard ist in strikter Übereinstimmung mit internationalen Prüfmethodenprotokollen, ASTM D664/IP 177 zertifiziert.
Marke: Paragon Scientific TAN030/3
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Säurezahl (TAN) getestet und zertifiziert gemäß ASTM D664/IP 177
- Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
- Vollständig rückführbar auf internationale Standards und minimale Unsicherheiten für maximale Datengenauigkeit
- Wird in der Regel bei der Analyse von Altölen und Schmierstoffen verwendet, ist jedoch nicht darauf beschränkt
- Lieferung als Einzelpackung oder als Dreifachpackung
- Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
- Hergestellt in Großbritannien
- 24 Monate Haltbarkeit
Sicherheit und Handhabung
- Total Acid Number Standard
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate), 2,6-ditertbutylphenol, triphenol phosphate, do
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.