Learn More
Mecmesin™ Tornado™ Digitaler Drehmoment-Tester
Kennzeichnet zwei kritische Drehmomentspitzen im Zusammenhang mit manipulationssicheren Verschlüssen.
Marke: Mecmesin™ 876102
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schlupfdrehmoment, Brücke
- Klare, intuitive Bedienelemente
- Toleranzbänder für akzeptable Drehmomentmessungen
- Speichert bis zu 500 Messwerte im Speicher
- Netzspannung
- Robustes, leichtes, wasserfestes Design
- Messung: 0 bis 6 Nm
- Gewicht: 3 kg
- Behälterdurchmesser: 1 bis 19 cm
- Anzeigeauflösung: 0.0002 Nm
Spezifikation
Drehmoment-Prüfgerät | |
Tornado 6 digitales Drehmoment-Prüfgerät | |
Erfasst zwei kritische Drehmomentspitzen im Zusammenhang mit manipulationssicheren Verschlüssen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.