Learn More
Invitrogen™ TOPO™ XL-2 Complete PCR Cloning Kit, without competent cells
Das komplette PCR Klonierungskit enthält alle notwendigen Elemente für das effiziente Klonieren von besonders langen PCR-Produkten
Marke: Invitrogen™ K8040-20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das TOPO™ XL-2 Gesamt-PCR-Klonierungskit bietet alle erforderlichen Elemente für das effiziente Klonen von besonders langen PCR-Produkten (bis zu 13 kb).
- Das Kit verwendet den linearisierten und Topoisomerase I-aktivierten pCR™-XL-2-TOPO™-Vektor, der mit dem Klonen von Blunt-End-PCR-Fragmenten kompatibel ist. Die Amplifikation langer PCR-Fragmente wird durch den Platinum™ SuperFi™ Green PCR Master Mix ermöglicht, der im Kit enthalten ist.
- Die Topoisomerase I-Aktivierung des Vektors ermöglicht die Ligation von PCR-Produkten in nur 5 Minuten auf Ihrem Labortisch, was zu einer hohen Klonierungseffizienz führt (bis zu 90 % positive Rekombinanten mit 10 kb-Fragmenten).
- ccdB-Gen für Positivselektion
- EcoR I-Schnittstellen zu beiden Seiten der Einfügestelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Einsätzen
- Ampicillin- und Kanamycin-Resistenzgene für Ihre individuelle E. coli-Auswahl
- T7 Promoter-/Primerstelle zur In-vitro-RNA-Transkription und Sequenzierung
- T7, T3 und M13 Vorwärts- und Rückwärts-Primerstellen für die Sequenzierung
- TOPO XL-2 PCR Klonierungs-Kits mit dem pCR-XL-2-TOPO-Vektor
- Platinum SuperFi Green PCR Master Mix mit einer Proofreading-DNA-Polymerase (> 100X mehr Genauigkeit im Vergleich zu Taq) mit hoher Prozessivität und einem Dichtegradienten zur Erzeugung präziser, langer PCR-Amplikonen, die zur Gelextraktion auf ein Agarose-Gel geladen werden können
- Das PureLink™ Quick Gel Extraktions- und PCR Aufreinigungs-Kombi-Kit zur Aufreinigung von DNA-Fragmenten aus Agarose-Gelen oder zur direkten PCR-Aufreinigung mit einer Silika-basierten Spin-Kartusche in < 30 Minuten
Spezifikation
Nicht enthalten | |
Zero Blunt TOPO | |
Kit | |
20 Reaktionen | |
Klonierungskit | |
20 reactions | |
pCR-XL-2-TOPO |
Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR) | |
Box 1: Lagerung bei -5 bis -30 °C. • pCR XL-2-TOPO Vektor • Salzlösung • T3 Primer • T7 Primer • XL-Kontroll-PCR-Template • XL-Kontroll-PCR-Primer • Platinum SuperFi Grün PCR Master Mix • SuperFi GC Enhancer • Nuklease-freies Wasser Box 2: Bei Raumtemperatur lagern. • Gel-Solubilisierungspuffer (L3) • Bindungspuffer (B2) • Waschpuffer (W1) • Elutionspuffer (E1) • PureLink Aufreinigungs-Spin-Säulen (in Waschröhrchen) • PureLink Rückgewinnungs/Elutionsröhrchen |
|
PCR Cloning | |
TOPO™ | |
T3, T7 | |
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis |