Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Multifunktions-Controller MC 1500
Der Kern des VisiLED Systems. Die VisiLED Steuergeräte sind das Herz des VisiLED-Systems um die LED Lichtköpfe zu bedienen.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400000
Artikelnummer. 11777338
  • 708.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der multifunktionelle Speicher Controller MC 1500 ermöglicht Einstellungen von verschiedenen Beleuchtungsparametern.
  • Dies umfasst z B. die Helligkeitseinstellung und die Anwahl von fünf Segmentmodi, aber auch eine
  • Rotation der Beleuchtung.
  • Mit einem Controller MC 1500 können ausserdem bis zu zwei VisiLED-Beleuchtungseinheiten angesteuert werden.
  • Er erlaubt auch einen Rotations-, Strobe-, Trigger und Blitzbetrieb der LED Beleuchtungseinheiten.
  • Rotations-Betrieb : erhöht den Eindruck der Dreidimensionalität strukturierter Objekte.
  • Strobe-Betrieb : dient der Erzeugung „eingefrorener Bilder“ von periodisch bewegten Objekten, z. B. rotierender Lüfter.
  • Trigger-Betrieb : Auslösung Lichtpulse durch externe Steuersignale
  • Blitzbetrieb : kurzzeitige Verstärkung des Einzelpuls, um die Belichtungszeiten einer angeschlossenen Fotoeinrichtung zu verringern – das Mischlicht „blitzt“.
  • Der LED Controller MC 1500 verfügt über Speicherstationen zum Abspeichern des eingestellten Mischlichts und macht so das schnelle Umschalten zwischen mehreren Mischlichtzuständen möglich
Spezifikation
Spezifikation
Controller für VisiLED Lichtköpfe
153 x 110 x 40 mm (6 x 4,3 x 1,58 in.)
Stereomikroskopie-Beleuchtung
VisiLED Lichtköpfe