Learn More
Riedel-de Haën Toluene CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15915520
Click to view available options
Menge:
18 L
45 L
200 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Toluene CHROMASOLV™ for HPLC and organic synthesis, 99.9%.
  • For HPLC and organic synthesis.
  • High-purity, multipurpose solvents.
  • High lot-to-lot consistency.
Chemical Identifiers
CAS 108-88-3
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
MDL-Nummer MFCD00008512
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, phenylmethane
IUPAC-Name Toluol
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Toluene
pH No data available
Schmelzpunkt -95°C
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.00%
Dichte 0.867 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 110.6°C
Menge 45 L
Flammpunkt 7.1 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahltrommel
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV™
Strukturformel C6H5CH3
Dampfdruck 38 hPa (25°C)
UN-Nummer UN1294
Viskosität No data available
Beilstein 635760
Konzentration ≥99.90%
Reinheit (%) ≥99.90%
Güte HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Toluene
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.