Learn More
Tocris Bioscience™ GIP (human)
Potent insulinotropic gut hormone; GIP agonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 2084/1
Artikelnummer. 18044312
  • 644.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
GIP (human) is a potent insulinotropic hormone synthesized by duodenal K-cells. High affinity GIP receptor agonist (EC50 = 0.81 nM) that inhibits gastric acid secretion and stimulates pancreatic insulin release in response to glucose. Also affects lipid metabolism and displays mitogenic and antiapoptotic effects in pancreatic β-cells.
Spezifikation
Spezifikation
0.95
Aufbewahrung bei -20 °C