Learn More
Tocris Bioscience™ ω-Agatoxin IVA
CaV2.1 blocker
Marke:  Tocris Bioscience™ 2799/10U
203.62 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18034192
  • 258.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ω-Agatoxin IVA is a selective blocker of P-type calcium channels (IC50 < 1 - 3 nM). Also inhibits N-type channels at micromolar concentrations.
Spezifikation
Spezifikation
95%
Aufbewahrung bei -20 °C