Learn More
Tocris Bioscience™ 2-Furoyl-LIGRLO-amide
Potent and selective PAR2 agonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 3015/1
164.67 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18075272
  • 211.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
2-Furoyl-LIGRLO-amide is a potent and selective PAR2 receptor agonist (pD2 = 7.0). Causes a dose-dependent relaxation of murine femoral arteries.
Spezifikation
Spezifikation
0.95