Learn More
Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter
Unsere zertifizierten Low-Level-Fläschchen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon). TOC-zertifizierte Produkte wurden nach genauen Standards hergestellt, verpackt und geprüft.
Marke: Thermo Scientific™ 40C-TOC/DB/LL
Beschreibung
Unsere zertifizierten Low-Level-Fläschchen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon).Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter sind nach genauen Standards hergestellt, getestet und verpackt. Laut Zertifizierung tragen sie < 10 ppb oder < 20 ppb zum TOC-Hintergrundwert bei.
Behälter:
- Die gereinigten, zertifizierten und gebrauchsfertigen Behälter sind in mehreren Größen und Ausführungen erhältlich, einschließlich der beliebten 40 ml-Autosampler-Fläschchen.
- Analysezertifikat beiliegend
Im Lieferumfang enthalten:
- Behälter für Probenahme und Lagerung
- Für Autosampler geeignete Fläschchen
- Kulturröhrchen
- Wasser mit niedrigem TOC-Gehalt
Empfohlen für:
- TOC-Tests
- USP 643-konforme Tests
- Offline-Stichprobenahme von hochreinem Wasser
- Lagerung von Standardsubstanzen für Validierungen.
Spezifikation
Klarglasfläschchen mit Verschluss, Staubschutzabdeckungen, Zertifiziert <10 ppb TOC | |
1,125 in. | |
28,58 mm | |
40 mL | |
144 | |
40 mL | |
144 Kartons | |
Behälter |
PTFE/Silikon-Septum | |
Transparent | |
Glas | |
3,75 in. | |
1,35 oz. | |
95,25 mm | |
Getestet, trägt laut Zertifizierung < 10 ppb bei; Analysezertifikat beiliegend | |
24-414 |