Learn More
Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter
Unsere zertifizierten Low-Level-Fläschchen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon). TOC-zertifizierte Produkte wurden nach genauen Standards hergestellt, verpackt und geprüft.
Marke: Thermo Scientific™ S114-250A/TOC
Beschreibung
Unsere zertifizierten Low-Level-Fläschchen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon).Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter sind nach genauen Standards hergestellt, getestet und verpackt. Laut Zertifizierung tragen sie < 10 ppb oder < 20 ppb zum TOC-Hintergrundwert bei.
Behälter:
- Die gereinigten, zertifizierten und gebrauchsfertigen Behälter sind in mehreren Größen und Ausführungen erhältlich, einschließlich der beliebten 40 ml-Autosampler-Fläschchen.
- Analysezertifikat beiliegend
Im Lieferumfang enthalten:
- Behälter für Probenahme und Lagerung
- Für Autosampler geeignete Fläschchen
- Kulturröhrchen
- Wasser mit niedrigem TOC-Gehalt
Empfohlen für:
- TOC-Tests
- USP 643-konforme Tests
- Offline-Stichprobenahme von hochreinem Wasser
- Lagerung von Standardsubstanzen für Validierungen.
Spezifikation
Braunglas „Boston Round“ mit Polypropylen-Verschluss in offener Ausführung | |
2,375 in. | |
60,33 mm | |
250 mL | |
12 | |
250 mL | |
136,53 mm | |
Zertifiziert für Contribute <10 ppb, <20 ppb, Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
24-414 |
PTFE/Silikon-Septum | |
Bernsteinfarben | |
Glas | |
5,375 in. | |
8 oz. | |
Polypropylen | |
12 Kartons | |
Behälter |