Learn More
Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter
Unsere zertifizierten Low-Level-Fläschchen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon). TOC-zertifizierte Produkte wurden nach genauen Standards hergestellt, verpackt und geprüft.
Marke:  Thermo Scientific™ S114-250C/TOC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15123488
  • 293.00 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Unsere zertifizierten Low-Level-Fläschchen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon).Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter sind nach genauen Standards hergestellt, getestet und verpackt. Laut Zertifizierung tragen sie < 10 ppb oder < 20 ppb zum TOC-Hintergrundwert bei.
Behälter:
  • Die gereinigten, zertifizierten und gebrauchsfertigen Behälter sind in mehreren Größen und Ausführungen erhältlich, einschließlich der beliebten 40 ml-Autosampler-Fläschchen.
  • Analysezertifikat beiliegend
Im Lieferumfang enthalten:
  • Behälter für Probenahme und Lagerung
  • Für Autosampler geeignete Fläschchen
  • Kulturröhrchen
  • Wasser mit niedrigem TOC-Gehalt
Empfohlen für:
  • TOC-Tests
  • USP 643-konforme Tests
  • Offline-Stichprobenahme von hochreinem Wasser
  • Lagerung von Standardsubstanzen für Validierungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rundflasche „Boston Round“, Klarglas, Verschluss oben offen
2,375 in.
60,33 mm
250 ml
24
250 ml
24 Kartons
Behälter
PTFE/Silikon
Durchsichtig
Glas
5,375 in.
8 oz.
136,53 mm
Zertifiziert für Contribute <10 ppb, <20 ppb, Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
24-414