Learn More
Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter
Unsere zertifizierten Low-Level-Fläschchen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon). TOC-zertifizierte Produkte wurden nach genauen Standards hergestellt, verpackt und geprüft.
Marke: Thermo Scientific™ SCT-18100/TOC
Beschreibung
Unsere zertifizierten Low-Level-Fläschchen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon).Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter sind nach genauen Standards hergestellt, getestet und verpackt. Laut Zertifizierung tragen sie < 10 ppb oder < 20 ppb zum TOC-Hintergrundwert bei.
Behälter:
- Die gereinigten, zertifizierten und gebrauchsfertigen Behälter sind in mehreren Größen und Ausführungen erhältlich, einschließlich der beliebten 40 ml-Autosampler-Fläschchen.
- Analysezertifikat beiliegend
Im Lieferumfang enthalten:
- Behälter für Probenahme und Lagerung
- Für Autosampler geeignete Fläschchen
- Kulturröhrchen
- Wasser mit niedrigem TOC-Gehalt
Empfohlen für:
- TOC-Tests
- USP 643-konforme Tests
- Offline-Stichprobenahme von hochreinem Wasser
- Lagerung von Standardsubstanzen für Validierungen.
Spezifikation
Klarglasröhrchen mit flachem Boden mit Verschluss 18 x 100, zertifiziert <20 ppb TOC | |
0,938 in. | |
23,83 mm | |
17 mL | |
Zertifiziert | |
0,58 oz. | |
152,4 mm | |
Getestet, trägt laut Zertifizierung < 20 ppb bei; Analysezertifikat beiliegend | |
15-425 |
PTFE/Silikon | |
Durchsichtig | |
Glas | |
6 in. | |
200 | |
17 mL | |
200 Kartons | |
Behälter |