Learn More
Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter
Unsere zertifizierten Low-Level-Fläschchen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon). TOC-zertifizierte Produkte wurden nach genauen Standards hergestellt, verpackt und geprüft.
Marke:  Thermo Scientific™ CT18-TOC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15103488
  • 861.00 CHF / 255 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Unsere zertifizierten Low-Level-Fläschchen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon).Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter sind nach genauen Standards hergestellt, getestet und verpackt. Laut Zertifizierung tragen sie < 10 ppb oder < 20 ppb zum TOC-Hintergrundwert bei.
Behälter:
  • Die gereinigten, zertifizierten und gebrauchsfertigen Behälter sind in mehreren Größen und Ausführungen erhältlich, einschließlich der beliebten 40 ml-Autosampler-Fläschchen.
  • Analysezertifikat beiliegend
Im Lieferumfang enthalten:
  • Behälter für Probenahme und Lagerung
  • Für Autosampler geeignete Fläschchen
  • Kulturröhrchen
  • Wasser mit niedrigem TOC-Gehalt
Empfohlen für:
  • TOC-Tests
  • USP 643-konforme Tests
  • Offline-Stichprobenahme von hochreinem Wasser
  • Lagerung von Standardsubstanzen für Validierungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glasrohr mit Schraubgewinde (runder Boden), silanisiert, 16 x 125, zertifiziert <, 20 ppb TOC
0,563 in.
Glas
5 in.
255
0,6 oz.
127 mm
Behälter
PTFE/Silikon-Septum
14,3 mm
18 mL
Zertifiziert
Schraube
18 mL
Getestet, trägt laut Zertifizierung < 20 ppb bei; Analysezertifikat beiliegend
15-425