Learn More
Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter
Unsere zertifizierten Low-Level-Fläschchen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon). TOC-zertifizierte Produkte wurden nach genauen Standards hergestellt, verpackt und geprüft.
Marke:  Thermo Scientific™ 1000C/TOC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11391422
  • 192.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Unsere zertifizierten Low-Level-Fläschchen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon).Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter sind nach genauen Standards hergestellt, getestet und verpackt. Laut Zertifizierung tragen sie < 10 ppb oder < 20 ppb zum TOC-Hintergrundwert bei.
Behälter:
  • Die gereinigten, zertifizierten und gebrauchsfertigen Behälter sind in mehreren Größen und Ausführungen erhältlich, einschließlich der beliebten 40 ml-Autosampler-Fläschchen.
  • Analysezertifikat beiliegend
Im Lieferumfang enthalten:
  • Behälter für Probenahme und Lagerung
  • Für Autosampler geeignete Fläschchen
  • Kulturröhrchen
  • Wasser mit niedrigem TOC-Gehalt
Empfohlen für:
  • TOC-Tests
  • USP 643-konforme Tests
  • Offline-Stichprobenahme von hochreinem Wasser
  • Lagerung von Standardsubstanzen für Validierungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtige Flasche „Boston Round“ mit Verschluss in geschlossener Ausführung
3,75 in.
95,25 mm
1000 mL
12
1000 mL
12 Kartons
Behälter
PTFE
Durchsichtig
Glas
8,5 in.
32 oz.
215,9 mm
Zertifiziert für Contribute <10 ppb, <20 ppb, Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
33-400