Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tobramycin, 97 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Tobramycin ist eine von Kanamycin B abgeleitete Aminoglykosid-Verbindung, die eine antibiotische und bakteriostatische Wirkung gegen gramnegative Bakterien aufweist
• Nach dem Eintritt in die Zelle bindet sie irreversibel an einen spezifischen Aminoglykosid-Rezeptor an der ribosomalen 30S-Untereinheit des Bakteriums und stört so den Initiationskomplex zwischen der Boten-RNA und der 30S-Untereinheit, was die Hemmung des Proteinsyntheseprozesses und somit den bakteriellen Zelltod nach sich zieht
• Tobramycin kann auch die Proteinelongation beeinträchtigen, da es zum falschen Ablesen der mRNA-Vorlage führen kann, sodass die falschen Aminosäuren in die wachsende Polypeptidkette integrieren werden
Anwendungen
• Tobramycin wurde aufgrund seiner Aktivität weithin als Antibiotikum eingesetzt
• Es wurde zur Behandlung von Infektionen mit Pseudomonas aeruginosa verwendet und wird auch in vivo für die Behandlung von Sinusinfektionen in Tiermodellen untersucht
• Tobramycin wurde zur Untersuchung der Wirkung von Tobramycin auf mit Bakteriophagen infizierte Biofilme verwendet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tobramycin |
Typ | Tobramycin |
Infrarotspektrum | Echt |
Wasser | 8% max. |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble in cold water. |
Formelmasse | 467.51 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- Tobramycin
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.