missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TNP-ATP triethylammonium salt, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
5 mg
Beschreibung
High affinity, selective P2X receptor antagonist. Inhibits ATP-induced currents in cells expressing P2X1, P2X3 and heteromeric P2X2/3 receptors with IC50 values of 6, 0.9 and 7 nM respectively. Displays 1000-fold selectivity over P2X2, P2X4 and P2X7.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | TNP-ATP triethylammonium salt |
CAS | 61368-63-6 |
Summenformel | C16H13N8O19P3·C24H64N |
Menge | 5 mg |
Synonym | 2',3'-O-(2,4,6-Trinitrophenyl)adenosine-5'-triphosphate tetra(triethylammonium) salt |
Formelmasse | 1123.04 |
Reinheit (%) | >95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur