Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro 18-plex, TMTpro-134C, and TMTpro-135N Label Reagents
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase the level of sample multiplexing without compromising on protein identification and quantitation.
Marke: Thermo Scientific™ A52048
Beschreibung
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase the level of sample multiplexing without compromising on protein identification and quantitation. The Thermo Scientific TMTpro 18plex Label Reagent Set enables multiplexing up to 18 samples, enabling even greater throughput for protein identification and quantitative analysis by tandem mass spectrometry (MS).
- Aminreaktive TMTpro 134C- und TMTpro 135N-Etikettenreagenzien erhöhen das Proben-Multiplexing von 16-Plex auf 18-Plex
- Dies ermöglicht einen noch höheren Durchsatz für die Proteinidentifizierung und quantitative Analyse durch Tandem-Massenspektrometrie (MS)
- TMTpro Etikettenreagenzien sind die nächste Generation von Tandem-Massentags
- TMTpro 134C- und TMTpro 135N-Tags sind in Zusammensetzung und Struktur mit den anderen TMTpro 16-Plex-Tags identisch, jedoch nicht isobarisch
- Diese Tags sind separat oder als Teil des TMTpro 18-Plex-Etikettenreagentzsatzes erhältlich (Kat.Nr. A52046)
Merkmale von TMTpro 134C und TMTpro 135N Etikettenreagenzien:
- Multiplexfähigkeit – Gleichzeitige MS-Analysen von bis zu 18 Proben aus Zellen, Geweben oder biologischen Flüssigkeiten
- Robust – Erhöhte Multiplexfähigkeit führt zu weniger fehlenden quantitativen Werten bei den Proben und zu mehr Sicherheit bei den Replikaten
- Effizient – Aminreaktive, NHS-Ester-aktivierte Reagenzien gewährleisten eine effiziente Markierung aller Peptide unabhängig von der Proteinsequenz oder der proteolytischen Enzymspezifität
- Optimiert - zur Verwendung mit hochauflösenden Thermo Scientific MS/MS-Plattformen, einschließlich der Q Exactive und Orbitrap Fusion Tribrid-Geräteserie
Spezifikation
Reagenzset zur Isobarenmarkierung | |
Peptides | |
Peptide labeling and quantitation |
TMTpro-134C and TMTpro-135N | |
Mass Spectrometry | |
6 x 0.5 mg |