Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ 16plex-Markierungsreagenziensatz
Das Thermo Scientific TMTpro 16plex-Markierungsreagenzien-Set ermöglicht das Multiplexing von bis zu 16 Proben für die Multiplex-Identifizierung und -Quantifizierung von Proben mittels Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS).
Marke:  Thermo Scientific™ A44522
5910.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16498580
  • 7880.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase multiplexing without compromising protein identification and quantitation. The structures of the TMTpro and TMT tags are similar in being isobaric and amine reactive, but the TMTpro tag has a longer spacer region and isobutyl proline mass reporter. After fragmentation, each TMTpro tag generates a unique reporter mass (i.e., TMTpro 126-134Da) in the low-mass region of the high-resolution MS/MS spectrum used for multiplexed relative quantitation of protein expression.
Zu den Vorteilen von TMTpro Tags gehören eine erhöhte relative Multiplex-Quantifizierung, ein höherer Probendurchsatz und weniger fehlende quantitative Werte bei den Proben. Mit diesen Funktionen eignen sich TMTpro 16plex Markierungsreagenzien für Anwendungen, die ein höheres Multiplexing und weniger fehlende Werte erfordern, wie z. B. Experimente zu Inhibitor-Dosierungsreaktionen, Zeitverlaufs-, Thermal Shift-Assays oder Einzelzellenanalysen. In Kombination mit den branchenführenden, hochauflösenden Orbitrap-Geräten und -Software bieten TMTpro Reagenzien integrierte Gesamtlösungen für die quantitative Proteinexpressionsanalyse.
Zu den Merkmalen des TMTpro 16plex-Markierungsreagenzien-Sets gehören:
Multiplex— Gleichzeitige MS-Analysen von bis zu 16 Proben aus Zellen, Geweben oder biologischen Flüssigkeiten
Robust – Erhöhte Multiplexfähigkeit führt zu weniger fehlenden quantitativen Werten bei den Proben und zu mehr Sicherheit bei den Replikaten
Effizienz – Aminreaktive, NHS-esteraktivierte Reagenzien gewährleisten eine effiziente Markierung aller Peptide unabhängig von der Proteinsequenz oder der proteolytischen Enzymspezifität
Kompatibel – Optimiert für die Verwendung mit hochauflösenden Thermo Scientific Orbitrap MS/MS-Plattformen wie der Geräteserie Q Exactive und Orbitrap Fusion Tribrid, einschließlich der Massenspektrometer vom Typ Orbitrap Eclipse Tribrid und Ascend sowie Orbitrap Exploris 480 mit Datenanalyse, die vollständig von Proteome Discoverer 2.3 unterstützt wird
Für eine hochauflösende Analyse mit TMTpro markierter Peptide wird für die Quelle Nanospray Flex die LC-Säule Acclaim PepMap 100 C18 empfohlen (Kat.- Nr. 164942 oder 164939). Die empfohlene LC-Säule für EASY-Spray ist die EASY-Spray C18 LC-Säule (Kat.- Nr. ES902 oder ES003).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Massenspektrometer
TMT™
TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag)
Peptide
Massenspektrometrie
6 x 0,5 mg (pro Tag)
Isobaric Label Reagent Set
• TMTpro-126 Markierungsreagenz, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-127 N Markierungsreagenz, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-127 C Markierungsreagenz, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-128 N Markierungsreagenz, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-128 C Markierungsreagenz, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-129 N Markierungsreagenz, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-129 C Markierungsreagenz, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-130 N Markierungsreagenz, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-130 C Markierungsreagenz, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-131 N Markierungsreagenz, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-131 C Markierungsreagenz, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-132 N Markierungsreagenz, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-132 C Markierungsreagenz, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-133 N Markierungsreagenz, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-133 C Markierungsreagenz, 6 x 0,5 mg
• TMTpro-134 N Markierungsreagenz, 6 x 0,5 mg
Unter -20 °C lagern.
Trockeneis
Peptide
Proteinmarkierung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • TMTpro 16plex Label Reagent Set
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Dichloroethane