Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ 16plex-Markierungsreagenziensatz
Das Thermo Scientific TMTpro 16plex-Markierungsreagenzien-Set ermöglicht das Multiplexing von bis zu 16 Proben für die Multiplex-Identifizierung und -Quantifizierung von Proben mittels Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS).
Marke: Thermo Scientific™ A44520
6615.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase multiplexing without compromising protein identification and quantitation. The structures of the TMTpro and TMT tags are similar in being isobaric and amine reactive, but the TMTpro tag has a longer spacer region and isobutyl proline mass reporter. After fragmentation, each TMTpro tag generates a unique reporter mass (i.e., TMTpro 126-134Da) in the low-mass region of the high-resolution MS/MS spectrum used for multiplexed relative quantitation of protein expression.
Merkmale dieses TMTpro 16plex Markierungsreagenzien-Sets sind u. a.:
- Multiplex – Gleichzeitige MS-Analysen von bis zu 16 Proben aus Zellen, Geweben oder biologischen Flüssigkeiten
- Robust – Erhöhte Multiplexfähigkeit führt zu weniger fehlenden quantitativen Werten bei den Proben und zu mehr Sicherheit bei den Replikaten
- Effizienz – aminreaktive, NHS-esteraktivierte Reagenzien gewährleisten eine effiziente Markierung aller Peptide unabhängig von der Proteinsequenz oder der proteolytischen Enzymspezifität
- Kompatibel – Optimiert für die Verwendung mit hochauflösenden Thermo Scientific MS/MS-Plattformen wie der Geräteserie Q Exactive und Orbitrap Fusion Tribrid, einschließlich der Orbitrap Eclipse Tribrid- und Orbitrap Exploris 480-Massenspektrometer mit Datenanalyse, die vollständig von Proteome Discoverer 2.3 unterstützt wird
TMTpro Markierungsreagenzien sind die nächste Generation von Tandem-Massentags, die den Umfang des Proben-Multiplexing erhöhen, ohne die Identifizierung und Quantifizierung von Protein zu beeinträchtigen. Die TMTpro Tag-Struktur ähnelt der TMT-Tag-Struktur insofern, als dass die Tags isobarisch und aminreaktiv bleiben, sich jedoch bezüglich der längeren Spacer-Region und der Isobutylprolin-Massenreporterregion unterscheiden. Nach der MS/MS-Fragmentierung erzeugt jedes TMTpro Tag eine einzigartige Reportermasse (d. h. TMTpro 126–134 Da) in der unteren Massenregion des hochauflösenden MS/MS-Spektrums, das für die relative Quantifizierung der Proteinexpressionsniveaus verwendet wird.
Zu den Vorteilen von TMTpro Tags gehören eine erhöhte relative Multiplex-Quantifizierung, ein höherer Probendurchsatz und weniger fehlende quantitative Werte bei den Proben. Die TMTpro 16plex-Markierungsreagenzien eignen sich für die Analyse mehrerer Proteinproben, wie z. B. Versuche zur Bestimmung der Inhibitordosiswirkung, Versuche im Zeitverlauf, Thermal-Shift-Assays oder biologische Replikate. In Kombination mit den branchenführenden, hochauflösenden Orbitrap-Geräten und -Software bieten die TMTpro Reagenzien integrierte Gesamtlösungen für die quantitative Proteinexpressionsanalyse.
Für eine hochauflösende Analyse mit TMTpro markierter Peptide wird für die Quelle Nanospray Flex die LC-Säule Acclaim PepMap 100 C18 empfohlen (Art.-Nr. Nr. 164942 oder 164939). Für die Quelle EASY-Spray wird die LC-Säule EASY-Spray C18 empfohlen (Best.- ES802 oder ES803). Für diese Produkte gilt eine Lizenz zur eingeschränkten Nutzung (Limited Use Label License, LULL).
Spezifikation
Massenspektrometer | |
TMT™ | |
Trockeneis | |
Peptide | |
Proteinmarkierung |
Isobaric Label Reagent Set | |
TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag) | |
Peptide | |
Massenspektrometrie | |
1 x 5 mg (/ Tag) |