Learn More
Thermo Scientific™ TMT™ Elution Buffer and Anti-TMT Resin
For enhanced enrichment, use Thermo Scientific TMT Elution Buffer with Immobilized Anti-TMT Resin for peptides that have been chemically labeled with Tandem Mass Tag (TMT) Isobaric Label Reagents for multiplexed protein quantitation using tandem mass spectrometry.
Marke:  Thermo Scientific™ 90076
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11532591
  • 1066.00 CHF / 6 Milliliter
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Tandem mass tag (TMT) isobaric label reagents are used for multiplexed protein quantitation using tandem mass spectrometry. Immobilized Anti-TMT Resin is designed to effectively capture and enrich peptides or proteins labeled using any TMT reagent. Anti-TMT Resin and TMT Elution Buffer are effective for reducing sample complexity, improving dynamic range, and studying cysteine modifications such as S-nitrosylation, oxidation, and disulfide bonds of protein samples labeled with iodoTMT reagents.
Tandem-Mass-Tag-Reagenzien (TMT) werden zur chemischen Kennzeichnung von Proteinen in verschiedenen Proben für die Multiplex-Quantifizierung mittels Tandem-Massenspektrometrie verwendet. Immobilisierter Anti-TMT-Harz enthält einen agarose-immobilisierten monoklonalen Anti-TMT-Antikörper und ist wirksam für die Erfassung und Anreicherung von Peptiden oder Proteinen, die mit einem TMT-Reagenz gekennzeichnet sind. Dies vereinfacht ansonsten komplexe Proben vor der LC-MS/MS-Analyse, insbesondere wenn die Ziele für die Kennzeichnung selten sind (z. B. Cystein-Sulfhydryls). Die Anreicherung gekennzeichneter Peptide mit diesem Verfahren führt zu weniger Peptiden, die pro Protein identifiziert werden, kann aber die Anzahl der identifizierten eindeutigen Proteine erheblich erhöhen, was den Nachweis und die Messung von Proteinen mit niedriger Abundanz erleichtert.
Immobilisierter Anti-TMT-Harz verwendet unseren hochspefzifischen Anti-TMT-Antikörper (Best. Nr. 90075), um Peptide zu binden, die mit TMT-Reagenzien gekennzeichnet sind. Der Antikörper ist spezifisch für die Massenreporterregion der TMT-Reagenzien; dies ermöglicht eine Anreicherung von TMT-gekennzeichneten Peptiden unabhängig von der Peptid-Kennzeichnungschemie (z. B. Amin-reaktiv, Thiol-reaktiv). Der TMT-Elutionspuffer ist ein mit TMT-gekennzeichneten Peptiden konkurrierend eluierender flüchtiger neutraler Puffer. In Kombination mit dem immobiliserten Anti-TMT-Resin bietet der TMT Elutionspuffer im Vergleich zu sauren bzw. basischen Elutionspuffern eine höhere spezifische Anreicherung von TMT-gekennzeichneten Peptiden.
Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
Spezifi—cuses spezifischer, hochaffiner Antikörper für die TMT-Struktur (Kd >100 pm)
kompatibel—für alle TMT-Reagenzien (aminreaktiv oder Cystein-reaktiv)
Versatil—Euse Harz mit TMT Elutionspuffer für optimale Probenanreicherung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Immobilized Anti-TMT™ Antibody Resin
Alle Produkte nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet.
Zelllysat
Proteinmarkierung
TMT™
TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag)
Massenspektrometrie
6 ml