Learn More
Thermo Scientific Chemicals TMB QUICK, für ELISA, Flüssigsubstrat Artikelnummer.: 10748352
Verfügbar ab: 18-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals TMB QUICK, für ELISA, Flüssigsubstrat
Artikelnummer. 10748352 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 ml
Click to view available options
Substratmenge:
50 ml
100 ml
Artikelnummer. 10748352
Marke: Thermo Scientific Chemicals 328051000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 100 °C
Farbe Klar
Form Flüssig
Menge 100 ml
Substrattyp TMB-Substrat
Verpackung Glasflasche
Substratmenge 100 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number328050500,328051000
ChargennummerA0468201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number328050500,328051000
ChargennummerA0465936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number328050500,328051000
ChargennummerA0461289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number328050500,328051000
ChargennummerA0459699 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog Number328050500,328051000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals TMB QUICK, für ELISA, Flüssigsubstrat >