Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7800-Serie-Titratoren
Der TitroLine™ 7800 ist ein universeller Titrator mit digitaler Sensortechnologie und erweiterten Methoden für die potentiometrische und KF-Titration
Marke: SI Analytics™ 285220990
5592.69 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Universeller potentiometrischer Titrator mit analoger und digitaler IDS-Sensortechnologie zur Bestimmung von pH- und ORP-Werten
- Außergewöhnlich gut sichtbares Farb-Grafikdisplay für die Anzeige selbst bei extremen Winkeln
- Klare grafische Darstellung der Titrationskurven
- Vorinstallierte Standardmethoden für die potentiometrische und KF-Titration
- USB-Anschlussmöglichkeit
- Ideal geeignet für die Wasseranalyse
Spezifikation
50 Benutzermethoden | |
3 | |
USB-Export oder PDF/CSV-Format | |
Online-Display | |
Deutsch | |
TitroLine 7800 | |
0 bis 14 | |
0,004 pH-Einheiten | |
153 mm x 296 mm x 450 mm | |
11,6 in. |
1 | |
1xLAN, 2xUSB-A, 1xUSB-B, 2xRS232 | |
Farb-VGA-TFT-Display mit 320 x 240 Pixeln | |
Ein analoger und ein digitaler (IDS) Messeingang | |
Polypropylen-Gehäuse | |
1200 mV +\- | |
0.2 mV | |
5/10/20/50 ml | |
6,0 in. |