Learn More
SI Analytics™ TitroLine™7750
SI Analytics™ TitroLine™ 7750 ist der Allrounder für die potentiometrische Titration und die volumetrische KF-Titration.
Marke:  SI Analytics™ 285220250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13496768
  • 6030.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PH-/mV-Eingang mit 24 Bit-Messumformer-Elektrodenbuchse nach DIN 19 262 oder zusätzlich mit BNC-Buchseneinsatz RFID-Empfänger für SI Analytics ID-Elektroden
  • Verbindungsstück (μA) für doppelte Platinelektroden. Polarisationsspannung einstellbar von 40 bis 220 mV
  • Gut sichtbares Farbdisplay, das aus großer Entfernung und aus extremen Winkeln gut sichtbar ist. Mit neuen austauschbaren Modulen, die alle relevanten Reagenz- und Gerätedaten speichern können
  • Erweiterbar durch 2 x USB-Host, 1 x USB-PC, 1 x LAN und 2 x RS232-Ports
  • Anschließbar sind z. B. USB-Tastatur, USB-Drucker, Barcodeleser, USB-Stick, Waagen, PC und weitere Geräte wie Kolbenbüretten und Probenwechsler
  • Speicherung von Ergebnissen mittels USB oder LAN-Verbindung, einschließlich Methodentransfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Stativ, TZ 1510, Elektrodenklemme Z 305, Handsteuerung TZ 3880
TitroLine™ 7750
10 °C bis 40 °C
Polypropylen
-3 bis 18