Learn More
SI Analytics™ Modul 1, Coulometrischer KF-Titrator .
Erhöhen Sie die Präzision mit einem gut sichtbaren Farbdisplay und Standardmethoden für verschiedene Anwendungen. Der SI Analytics™ TitroLine™ 7500 KF Trace M1 Titrator verfügt über allgemeine Titrationsfunktionen, bietet aber eine verbesserte Leistungsfähigkeit.
Marke:  SI Analytics™ 285220860
Artikelnummer. 15146052
  • 6250.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Farbdisplay ist auch aus großer Entfernung und aus ungünstigen Winkeln gut sichtbar
  • Speichern der Ergebnisse über USB-Anschluss (PDF- und CSV-Format)
  • Umfasst Standardmethoden für verschiedene Anwendungen (Titer, Blindwert 1- oder 2-Komponentenreagenz)
  • Der Titrationsständer verwaltet die Zugabe von Lösungsmitteln und die Titrierung von Proben
  • Genauigkeit: 0.3 % bei 1 mg Wasser
  • Inhalt: Coulometrischer KF-Titrator, Lieferumfang: Titrator, Generatorelektrode TZ 1752 ohne Membran, TM235 KF-Titrationsständer mit integriertem Rührer und Pumpe, Titrationsgefäß TZ 1754, Mikro-Dual-Platinelektrode KF 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Coulometrischer KF-Titrator
10 °C bis 40 °C
29,6 cm
TL 7500 KF-Trace M1
15,3 cm