Learn More
SI Analytics™ MIKRO-TITRIERGEFäßE TZ1755, 3 ML .
SI Analytics™ Titrationsgefäß ist ein temperaturkontrolliertes Gefäß mit einer Doppelhülle mit 5 Öffnungen.
Marke:  SI Analytics™ 285213499
Artikelnummer. 10672832
  • 1570.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturgesteuertes Titrationsgefäß
  • Doppeljacke
  • 4 Öffnungen NS 14.5 und 1 Öffnung NS 7.5
  • Enthält eine Mikrotiterspitze mit PTFE-Einsatz und Gaszufuhrschlauch
  • Mikro-HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Titrationsgefäß
Mikrotiterspitze mit PTFE-Einsatz und Gaszufuhrschlauch
4 x NS 14.5, 1 x NS 7.5
3 bis 10 ml