missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ Titrationsspitze

SI Analytics™ Titrationsspitze ist ein Verbindungsstück für 20 ml- und 50 ml-Bürettenzylinder.

Marke:  SI Analytics™ 285213717

Artikelnummer. 10253701

  • 63.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • 120 mm Länge
  • Kapillare Ø 0.8 mm
  • Für 20 ml- und 50 m-Bürettenzylinder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

0,8 mm-Kapillare
120 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote