Learn More
Titan-Draht, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396537
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Form: ca.0.88 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray wire
Prozentgehaltsbereich 99.98% (Metals basis)
Menge 1 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser