Learn More
Titandraht, 0.25 mm Durchmesser, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375868
Click to view available options
Menge:
10 m
50 m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Aussehen Silver Gray wire
Dichte 4.506g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.7% (Metals basis)
Menge 10 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.25 cm (0.01 Zoll) Durchmesser X 91 cm (36 Zoll) lang